missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosuvastatin Lactone, TRC

Artikelnummer. 17932135
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932135 100 mg
17954405 10 mg
17920905 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17932135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR700550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 503610-43-3
Molekylær formel C22 H26 F N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 463.52
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, Rosuvastatin lactone, Rosuvastatin-5S-lactone, N-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-6-(1-methylethyl)pyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
IUPAC navn N-[4-(4-fluorophenyl)-5-[(E)-2-[(2S,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethenyl]-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
SMIL CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@@H](O)CC(=O)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosuvastatin Lactone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26FN3O5S/c1-13(2)20-18(10-9-17-11-16(27)12-19(28)31-17)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)32(4,29)30/h5-10,13,16-17,27H,11-12H2,1-4H3/b10-9+/t16-,17-/m1/s1
Formel vægt 463.1577
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.