missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosuvastatin Isoamyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30413658
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413658 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70057510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosuvastatin 3-Methylbutyl Ester
CAS 1197348-98-3
Molekylær formel C27 H38 F N3 O6 S
Mængde 10 mg
Synonym 6-Heptenoic acid','7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-','3-methylbutyl ester','(3R,5S,6E)-, 3-Methylbutyl (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, Rosuvastatin isoamyl ester, (3S,5R,6E)-7-[4-(4-flurophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[N-methyl(methylsulphonyl)amino]-5-pyrimidinyI]-3,5-dihydroxy-6-heptanoic acid methyl butyl ester, Rosuvastatin 3-methylbutyl ester, 3-Methylbutyl rosuvastatin
InChI formel InChI=1S/C27H38FN3O6S/c1-17(2)13-14-37-24(34)16-22(33)15-21(32)11-12-23-25(18(3)4)29-27(31(5)38(6,35)36)30-26(23)19-7-9-20(28)10-8-19/h7-12,17-18,21-22,32-33H,13-16H2,1-6H3/b12-11+/t21-,22-/m1/s1
SMIL CC(C)CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C
IUPAC navn 3-methylbutyl (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
Molekylvægt (g/mol) 551.6705
Formel vægt 551.2465
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.