missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rosuvastatin Isoamyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Rosuvastatin Isoamyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosuvastatin 3-Methylbutyl Ester |
| CAS | 1197348-98-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rosuvastatin 3-Methylbutyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H38 F N3 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, 3-methylbutyl ester, (3R,5S,6E)-, 3-Methylbutyl (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, Rosuvastatin isoamyl ester, (3S,5R,6E)-7-[4-(4-flurophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[N-methyl(methylsulphonyl)amino]-5-pyrimidinyI]-3,5-dihydroxy-6-heptanoic acid methyl butyl ester, Rosuvastatin 3-methylbutyl ester, 3-Methylbutyl rosuvastatin |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38FN3O6S/c1-17(2)13-14-37-24(34)16-22(33)15-21(32)11-12-23-25(18(3)4)29-27(31(5)38(6,35)36)30-26(23)19-7-9-20(28)10-8-19/h7-12,17-18,21-22,32-33H,13-16H2,1-6H3/b12-11+/t21-,22-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?