missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosuvastatin Calcium Salt, TRC

Artikelnummer. 18090300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090300 10 mg
18050600 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70050010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147098-20-2
Molekylær formel 2 C22 H27 F N3 O6 S . Ca
Molekylvægt (g/mol) 1001.14
Synonym 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), (3R,5S,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), [S-[R*,S*-(E)]]-, Crestomed, Crestor, Fortius, Rostar, Rosuvastatin calcium, Rosuvastatin calcium salt, Rosuvastatin hemicalcium, Rozavel, S 4522, Suvikan, ZD 4522, calcium salt
IUPAC navn calcium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
SMIL [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosuvastatin Calcium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
Formel vægt 1000.2835
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.