missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosuvastatin Calcium (S,S,R)-Diastereomer, TRC

Artikelnummer. 30418403
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418403 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70059550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R,5S)-5-[(6S)-8-Fluoro-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-4-(1-methylethyl)-5,6-dihydrobenzo[h]quinazolin-6-yl]-3,5-dihydroxypentanoic Acid Calcium Salt
CAS 854898-50-3
Molekylær formel 2 C22 H27 F N3 O6 S . Ca
Mængde 50 mg
Synonym Rosuvastatin Calcium (S,S,R)-Diastereomer, Benzo[h]quinazoline-6-pentanoic acid','8-fluoro-5,6-dihydro-β,Δ-dihydroxy-4-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-','calcium salt (2:1)','(βR,ΔS,6S)-, (βR,ΔS,6S)-8-Fluoro-5,6-dihydro-β,Δ-dihydroxy-4-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]be
InChI formel InChI=1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-11(2)20-17-10-16(18(28)8-13(27)9-19(29)30)15-7-12(23)5-6-14(15)21(17)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-7,11,13,16,18,27-28H,8-10H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/t2*13-,16+,18+;/m11./s1
SMIL [Ca+2].CC(C)c1nc(nc2c1C[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c3cc(F)ccc23)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)c4nc(nc5c4C[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c6cc(F)ccc56)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn calcium;(3R,5S)-5-[(6S)-8-fluoro-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-4-propan-2-yl-5,6-dihydrobenzo[h]quinazolin-6-yl]-3,5-dihydroxypentanoate
Molekylvægt (g/mol) 1001.137
Formel vægt 1000.284
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.