Få mere at vide
Rosuvastatin Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosuvastatin Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 503610-44-4 |
| Molekylær formel | C28 H36 F N3 O12 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranuronic acid','1-[(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate], Rosuvastatin Acyl-β-D-glucuronide, 1-[(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate] β-D-glucopyranuronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36FN3O12S/c1-13(2)20-18(21(14-5-7-15(29)8-6-14)31-28(30-20)32(3)45(4,41)42)10-9-16(33)11-17(34)12-19(35)43-27-24(38)22(36)23(37)25(44-27)26(39)40/h5-10,13,16-17,22-25,27,33-34,36-38H,11-12H2,1-4H3,(H,39,40)/b10-9+/t16-,17-,22+,23+,24-,25+,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 657.66 |
| Formel vægt | 657.2004 |