Få mere at vide
Rosmarinic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17988534
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17988534 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17988534 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3022.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rosmarinic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosmarinic Acid
CAS 20283-92-5
Analyt- eller komponentnavne Rosmarinic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H16 O8
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Rosmarinic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 2-ester with 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactic acid, Rosmarinic acid, Labiatenic acid, Labiatic acid, Mamorekku RUH 2, Meiji Red Perilla Polyphenol, NPLC 0542, RM 21A, Rosemaric acid, Rosemary acid, trans-Rosmarinic acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, [R-(E)]-
InChI formel InChI=1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
SMIL C([C@@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)C(O)=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2
IUPAC navn (2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxypropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 360.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 360.0845 g/mol