Få mere at vide
Rosmarinic Acid, 98.6%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435881 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11435881 5 mg
11445881 10 mg
11455881 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215979205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20283-92-5
Molekylær formel C18H16O8
Molekylvægt (g/mol) 360.318
MDL nummer MFCD00017740
InChI nøgle DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonym rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
PubChem CID 5281792
ChEBI CHEBI:50371
IUPAC navn (2R)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxypropanoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosmarinic acid
Navn note Molecular Biology
Farve Beige
Analyseprocentområde 0.986
Mængde 5 mg
Formel vægt 360.32
Fysisk form Pulver