Få mere at vide
Rosin
Artikelnummer. 11394257
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394257 250 g 250g
11304267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036734.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Harpiks er en ingrediens i trykfarver, fotokopierings- og laserprintpapir, lakker, klæbemidler (lim), sæbe, papirlimning, sodavand, loddemiddel og forseglingsvoks. Det kan bruges som glaseringsmiddel i medicin og tyggegummi. I industrien er kolofonium et flusmiddel, der bruges til lodning. En blanding af beg og kolofonium bruges til at lave en overflade, som glas poleres mod, når man laver optiske komponenter såsom linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-09-7
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD00132205
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosin
Mængde 250 g
Merck Index 14,8266
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen, ether; Uopløselig i vand
Fysisk form Powder or Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosin