Få mere at vide
kolofonium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304267
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11304267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036734.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Harpiks er en ingrediens i trykfarver, fotokopierings- og laserprintpapir, lakker, klæbemidler (lim), sæbe, papirlimning, sodavand, loddemiddel og forseglingsvoks. Det kan bruges som glaseringsmiddel i medicin og tyggegummi. I industrien er kolofonium et flusmiddel, der bruges til lodning. En blanding af beg og kolofonium bruges til at lave en overflade, som glas poleres mod, når man laver optiske komponenter såsom linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-09-7
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD00132205
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosin
Mængde 1 kg
Merck Index 14,8266
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol, benzene, ether; Insoluble in water
Fysisk form Powder or Solid