Få mere at vide
Rosin, tyggegummi
Artikelnummer. 10177750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10177750 500 g Glasflaske 500g
13428568 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419175000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8050-09-7 | C20H30O2 | 302,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-09-7
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD00132205
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosin, gum
Surhed 163 til 173 mg KOH/g
Smeltepunkt 75,0 °C til 81,0 °C
Farve Gul
Flammepunkt 180 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Merck Index 14,8266
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 130 mg/l (20 °C)
Fysisk form Krystallinske stykker og pulver