Få mere at vide
Rosin, tyggegummi, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11410891 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11410891 1 kg
11400891 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410891 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215655791
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Syreværdi: 150 til 170
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-09-7
Molekylær formel C20H30O2
Molekylvægt (g/mol) 302.46
MDL nummer MFCD00132205
InChI nøgle RSWGJHLUYNHPMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4bs,1r,10ar,4ar-1,4a-dimethyl-7-methylethyl-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, 4ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosin, Gum
Farve Orange
Tæthed 1,07 - 1,09 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 kg
Fysisk form Chunks