Få mere at vide
Rosiglitazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosiglitazone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23) |
| Formel vægt | 357.1147 |