Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosiglitazone maleate |
| CAS | 155141-29-0 |
| Smeltepunkt | 123.0°C |
| Molekylær formel | C22H23N3O7S |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | SUFUKZSWUHZXAV-BTJKTKAUNA-N |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(CCOC1=CC=C(CC2SC(=O)NC2=O)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| IUPAC navn | (2Z)-but-2-endisyre; 5-[(4-{2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy}phenyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.50 |
| Formel vægt | 473.5 |