missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosiglitazone Maleate, TRC

Artikelnummer. 30412936
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR69350025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosiglitazone Maleate
CAS 155141-29-0
Molekylær formel C18 H19 N3 O3 S . C4 H4 O4
Mængde 25 mg
Synonym 2,4-Thiazolidinedione','5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-','(2Z)-2-butenedioate (1:1), 2,4-Thiazolidinedione','5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-','(Z)-2-butenedioate (1:1), 5-[[4-[2-(N-Methyl-N-2-pyridylamino)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione maleate, Avandia, BRL 49653C, Rosiglitazone maleate
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 473.5
Formel vægt 473.1257
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.