Få mere at vide
Rosiglitazone Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17919999
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17919999 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17919999 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0522.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rosiglitazone Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosiglitazone Maleate
CAS 155141-29-0
Analyt- eller komponentnavne Rosiglitazone Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N3 O3 S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), 5-[[4-[2-(N-Methyl-N-2-pyridylamino)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione maleate, Avandia, BRL 49653C, Rosiglitazone maleate, BRL-49653C, SB214521, SB236833, SB237216, BRL 49653C
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O3S.C4H4O4/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;5-[[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 473.5
Mængde 100 mg
Formel vægt 473.1257 g/mol