Få mere at vide
Rosiglitazone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosiglitazone-D3 |
| CAS | 1132641-22-5 |
| Molekylær formel | C18 2H3 H16 N3 O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(Methyl-d3-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 5-[[4-[2-[pyridin-2-yl(trideuteriomethyl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.45 |
| Formel vægt | 360.1335 |