Få mere at vide
Roseoflavin, TRC
Artikelnummer. 30408980
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30408980 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30408980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR68500010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H24 N4 O6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
SMIL O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
IUPAC navn 8-(dimethylamino)-7-methyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]pyrimido[4,5-b]kinolin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 404.42
Formel vægt 404.1696
Procent renhed >95