Få mere at vide
Rose Bengal Natriumsalt, teknisk kvalitet, TRC
Artikelnummer. 30421294
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30421294 5 g
1 options
Artikelnummer. 30421294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6849005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acid Red 94
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20 H2 Cl4 I4 O5 . 2 Na
Mængde 5 g
Synonym Fluorescein','4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one','4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-','disodium salt (9CI), 2',4',5',7'-Tetraiodo-3,4,5,6-tetrachlorofluorescein disodium salt, 3',4',5',6'-Tetrachloro-2,4,5,7-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid red 94, Japan Red 105-1, Red No. 105-1, Rose Bengal Extra, Rose Bengal disodium, Rose Bengal disodium salt, Rose Bengal sodium, Rose Bengal sodium salt, Sodium tetraiodotetrachlorofluorescein
InChI formel InChI=1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1I
IUPAC navn disodium; 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiod-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
Molekylvægt (g/mol) 1017.64
Formel vægt 1015.463