Få mere at vide
Rose Bengal, Pure, C.I.45440, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10172490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10172490 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10172490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. R/0400/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20H4Cl4I4Na2O5
MDL nummer 151169
InChI nøgle DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
IUPAC navn sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molekylvægt (g/mol) 1019.644
PubChem CID 87244310
Formel vægt 1017.65g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
pH 7 to 10
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Rose Bengal