missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rose Bengal, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11425432 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11425432 100 g
11405432 5 g
11415432 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11425432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219549180

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 632-68-8
Molekylær formel C20H2Cl4I4K2O5
Molekylvægt (g/mol) 1049.845
MDL nummer MFCD00005043
InChI nøgle VQHHOXOLUXRQFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 71553
IUPAC navn dipotassium;4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)[O-])I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)[O-])I.[K+].[K+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Formel vægt 1017.65
Farve Red to Rust
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.