Få mere at vide
Rose Bengal, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11405432 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11405432 5 g
11415432 25 g
11425432 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219549105
Kemiske identifikatorer
CAS 632-68-8
Molekylær formel C20H2Cl4I4K2O5
Molekylvægt (g/mol) 1049.845
MDL nummer MFCD00005043
InChI nøgle VQHHOXOLUXRQFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 71553
IUPAC navn dipotassium;4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)[O-])I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)[O-])I.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Formel vægt 1017.65
Farve Red to Rust
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver