Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 11933952
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11933952 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11933952 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0549B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with this selective medium.
Isolate and enumerate yeasts and molds from a wide variety of foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base (Dehydrated). The neutral pH of the medium and the presence of selective agent chloramphenicol helps to suppress the bacterial growth, allowing molds and yeasts to grow. Rose Bengal in the medium is taken up by mold and yeast colonies assisting the enumeration of small colonies1. Rose Bengal also controls the size and height of mold colonies preventing the overgrowth, resulting in improved enumeration and detection.
Brug Rose Bengal Chloramphenicol Agar til selektiv optælling af skimmelsvampe og gær fra fødevarer
  • Nem koloniopgørelse: Rose-Bengal i mediet kontrollerer størrelsen og højden af skimmelkolonier, hvilket forhindrer overvækst og gør kolonioptælling lettere.
  • Selektiv: velegnet til isolering af gær og skimmelsvampe fra fødevarer, hvis tilknyttede flora hovedsageligt består af gramnegative stavformede bakterier
  • Velegnet til højere og længerevarende inkubationstemperaturer.
Valget af et egnet medium til optælling af gær og skimmelsvampe afhænger i høj grad af arten af de fødevarer, der undersøges, og de organismer, der forekommer på dem 2 . Rose-Bengal Chloramphenicol Agar anbefales til friske proteinholdige fødevarer, hvis tilknyttede flora hovedsageligt består af gramnegative stavformede bakterier, selvom det skal bemærkes, at chloramphenicol alene muligvis ikke er tilstrækkeligt til at hæmme den bakterielle baggrund. På grund af chloramphenicols stabilitet er Rose-Bengal Chloramphenicol Agar også velegnet, når der kræves højere og længerevarende inkubationstemperaturer omkring °35 C.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rose-Bengal Chloramphenicol Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 15,6L medium