Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, ren, høj renhed, biologisk plet
Artikelnummer. 10730891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730891 5 g Glasflaske 5g
10571441 1 g Glasflaske 1g
10504654 25 g Glasflaske 25g
13478428 100 g Glasflaske 100g
13408438 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10730891 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 189450050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 1019.644
MDL nummer MFCD00005043
InChI nøgle DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC navn natrium;4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Absorptionsforhold 1,21 til 1,95
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 540 til 550 nm (i vand)
Tab ved tørring 10% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 85%
Farve Bordeaux/rød til brun/rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig (36%).
Mængde 5 g
Flammepunkt >92 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 1017.65
Procent renhed 85%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rose Bengal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.