Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, ren, høj renhed, biologisk plet
Artikelnummer. 10504654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10504654 25 g Glasflaske 25g
10571441 1 g Glasflaske 1g
10730891 5 g Glasflaske 5g
13478428 100 g Glasflaske 100g
13408438 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10504654 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189450250
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 1019.644
MDL nummer MFCD00005043
InChI nøgle DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC navn natrium;4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Absorptionsforhold 1,21 til 1,95
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 540 til 550 nm (i vand)
Tab ved tørring 10% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 85%
Farve Bordeaux/rød til brun/rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig (36%).
Mængde 25 g
Flammepunkt >92 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 1017.65
Procent renhed 85%
Grad Ren
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rose Bengal
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.