Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, ren, certificeret
Artikelnummer. p-3734453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10391541
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419150250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 1019.644
MDL nummer MFCD00005043
InChI nøgle DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC navn natrium;4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Absorptionsforhold 1.21 to 1.95
Farvestofindhold 80% min.
Analyseprocentområde 85%
Merck Index 15, 8393
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble (36%).
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 544 to 550nm
Formel vægt 1017.65
Procent renhed 85%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Flammepunkt >92°C
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rose Bengal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.