Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
Artikelnummer. 11438916
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438916 100 g 100g
11428916 25 g 25g
11448916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438916 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17053.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Rose Bengal er en plet, der bruges i øjendråberne til at identificere øjenskaden. Det finder anvendelse ved fremstilling af foraminiferer til mikroskopisk analyse, fotosensibiliserende reaktioner og som farvestof. I syntetisk kemi bruges det til at omdanne triplet oxygen til singlet oxygen, som bruges i [2+2] cycloadditioner med alkener. Dets derivater har vigtige medicinske funktioner og bruges til behandling af kræft. Det fungerer som et alternativ til phloxin B i Kreybergs farvning for keratin og slim. Som en fluorescerende probe bruges den til bestemmelse af NAD-bindingssteder for alkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-69-9
Molekylær formel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 1019.644
MDL nummer MFCD00151169
InChI nøgle DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym rose bengal disodium salt, r105 sodium, rose bengal sodium, rose-bengal 131 i natrium, food red no. 105, sodium salt, food red color no. 105, sodium salt, rosa bengala sodica 131 i inn-spanish, rose bengale 131 i sodique inn-french, sel disodique de rose bengale iodee 131 i, roseum bengalense 131 i natricum inn-latin
PubChem CID 87244310
IUPAC navn natrium;4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rose Bengal
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3645857
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8262
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 1017.65
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rose Bengal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.