Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
Beskrivelse
Rose Bengal er en plet, der bruges i øjendråberne til at identificere øjenskaden. Det finder anvendelse ved fremstilling af foraminiferer til mikroskopisk analyse, fotosensibiliserende reaktioner og som farvestof. I syntetisk kemi bruges det til at omdanne triplet oxygen til singlet oxygen, som bruges i [2+2] cycloadditioner med alkener. Dets derivater har vigtige medicinske funktioner og bruges til behandling af kræft. Det fungerer som et alternativ til phloxin B i Kreybergs farvning for keratin og slim. Som en fluorescerende probe bruges den til bestemmelse af NAD-bindingssteder for alkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rose Bengal |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3645857 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8262 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 1017.65 |
Sikkerhed og håndtering
- Rose Bengal
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.