missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosavin, TRC

Artikelnummer. 30011836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011836 5 mg
30003823 100 mg
30008393 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6849505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84954-92-7
Molekylær formel C20 H28 O10
Molekylvægt (g/mol) 428.43
Synonym Rosavin, Rosavidin, (2E)-3-phenyl-2-propenyl 6-O-alpha-L-arabinopyranosyl-beta-D-Glucopyranoside
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3,4,5-triol
SMIL C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO1)[C@H]2O[C@@H](OC/C=C/C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosavin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Formel vægt 428.1682
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.