Få mere at vide
ROS Antibody (ROS1/8268R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2180.00 DKK - 4040.00 DKK
Tekniske data
Antigen ROS
Klon ROS1/8268R
Koncentration 0.2 mg/ml
Fortynding Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18652754
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-20488-100ug
100 μg
4040.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18634684
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-20488-20ug
20 μg
2180.00 DKK
20µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
ROS
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
10mM PBS with 0.05% BSA
6098
IgG κ
Protein A or G purified
ROS1/8268R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater