Få mere at vide
Roquinimex, MedChemExpress
Beskrivelse
Roquinimex (Linomide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roquinimex |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 84088-42-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16N2O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Linomide FCF89 ABR212616 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (270.17 mM) |
| Vis mere |