Få mere at vide
Ropivacaine Imidazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ropivacaine Imidazol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O/c1-12-8-7-9-13(2)15(12)19-16(20)14-10-5-6-11-18(14)17(19,3)4/h7-9,14H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 272.1889 |