Få mere at vide
Ropivacaine Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Ropivacaine Hydrochloride Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ropivacaine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 132112-35-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ropivacaine hydrochloride monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ropivacaine hydrochloride monohydrate, (-)-(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1 |
| SMIL | O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC navn | (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide;hydrate;hydrochloride |
| Vis mere |