Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ropivacain hydrochlorid
Artikelnummer. 17201302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201302 1 g
17211302 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201302 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98717-15-8 | C17H27ClN2O, C17H26N2O·HCl | 310.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98717-15-8
Molekylær formel C17H27ClN2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ropivacain hydrochlorid
Mængde 1 g
Smeltepunkt 149,0 °C til 151,0 °C
Formel vægt 328.88
InChI nøgle NDNSIBYYUOEUSV-RSAXXLAASA-N
SMIL Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC navn (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 310.87