Få mere at vide
(±)-Ropivacaine-d7 (propyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) |
| CAS | 1392208-04-6 |
| Molekylær formel | C17 D7 H19 N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(propyl-d7)-2-piperidinecarboxamide, (±)-Ropivacaine-d7, rac-Ropivacaine-d7, (±)-Ropivacaine-D7 (N-propyl-D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15 H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/i1D3,4D2,11D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.444 |
| Formel vægt | 281.248 g/mol |
| Vis mere |