Få mere at vide
Ropitoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483289
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483289 1 mg -
16430806 20 mg 20mg
16422508 5 mg -
16410309 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483289 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00274
MedChemExpress Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ropitoin
CAS 56079-81-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H33N3O3
Mængde 1 mg
Synonym TR 2985
SMIL O=C1N(CCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 483.6
Formel vægt 483.6
Procent renhed 95.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation