Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ropinirole
Beskrivelse
Selective D2-like receptor agonist (D3 > D2 > D4). Causes biphasic spontaneous locomotor activity and contralateral circling in 6-OHDA-lesioned mice. Displays antiParkinsonian activity.
Deuterated analog also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ropinirole |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 296.84 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.84 |