Få mere at vide
Ropinirole N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17942406
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942406 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0331.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726492-53-9
Analyt- eller komponentnavne Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-18(20,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
SMIL Cl.CCC[N+]([O-])(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC navn N-[2-(2-oxo-1,3-dihydroindol-4-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 312.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 312.1605 g/mol