Få mere at vide
Ropinirole Methylene Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ropinirole Methylene Dimer |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H48N4O2/c1-5-17-36(18-6-2)21-15-24-11-9-13-28-30(24)26(32(38)34-28)23-27-31-25(12-10-14-29(31)35-33(27)39)16-22-37(19-7-3)20-8-4/h9-14,26-27H,5-8,15-23H2,1-4H3,(H,34,38)(H,35,39) |
| Formel vægt | 532.3777 |