missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ropinirole Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132749
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132749 100 mg
30132662 25 mg
17954315 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR641000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91374-20-8
Molekylær formel C16 H24 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 296.84
Synonym 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL
IUPAC navn 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride
SMIL Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ropinirole Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Formel vægt 296.1655
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.