Få mere at vide
Ropinirole Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17924356
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17924356 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17924356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0331.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ropinirole Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ropinirole Hydrochloride
CAS 91374-20-8
Analyt- eller komponentnavne Ropinirole Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL, SKF-101468-A, Ropinirole hydrochloride (SKF-101468-A), SB-270341, RRT = 1.4 [SB-410189], SKF-98959, RRT = 28.5 [SB-381331], SKF-96413, SB 221243A (4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1-hydro-3-methenyl-2H-indol-2-on monohydrochloride)
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
SMIL Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC navn 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 296.84
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.1655 g/mol