Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ropinirolhydrochlorid
Artikelnummer. 17201162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17201162 1 g 1g
17211162 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201162 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465000010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91374-20-8
Molekylær formel C16H25ClN2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ropinirolhydrochlorid
Mængde 1 g
Smeltepunkt 241,0 °C til 243,0 °C
Formel vægt 296.84
InChI nøgle XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CCCN(CCC)CCC1=CC=CC2=C1CC(=O)N2
IUPAC navn hydrogen 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one chloride
Molekylvægt (g/mol) 296.84