Få mere at vide
Ronidazol-d3, TRC
Artikelnummer. 30412802
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30412802 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30412802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6402025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ronidazole-d3
CAS 1015855-87-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H3 H5 N4 O4
Mængde 5 mg
Synonym Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]methylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 203.17
Formel vægt 203.0734
Procent renhed >95