missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ronidazol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ronidazole-d3 |
| CAS | 1015855-87-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H3 H5 N4 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]methylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?