Få mere at vide
Ronidazol (1000 ug/ml i Methanol), TRC
Artikelnummer. 30399401
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30399401 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30399401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT08281X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ronidazole (RNZ)
CAS 7681-76-7
Molekylær formel C6 H8 N4 O4
Mængde 1x1 mL
Synonym Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
InChI formel InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
SMIL Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (1-methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 200.15
Formel vægt 200.0546
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000 μg/mL