Få mere at vide
Romifidine-d4 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30240575
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30240575 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR6400521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Romifidine-d4 Hydrochloride
CAS 1329834-57-2
Molekylær formel C9H6D4BrClFN3
Mængde 1 mg
Synonym N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine Hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet;
InChI formel InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H/i4D2,5D2;
SMIL [2H]C1(C(N=C(N1)NC2=C(C=CC=C2Br)F)([2H])[2H])[2H].Cl
Molekylvægt (g/mol) 298.58
Formel vægt 296.9982