Beskrivelse
Vælg rustfri stål Thermo Scientific™ Rollout Drawers som et praktisk alternativ til åbne trådhylder. Dette er en mulighed for Thermo Scientific™ højtydende køleskabe.
- Rustfri stålskuffer
- Justerbar med fuld udstrækning
Bestillingsoplysninger:
Fabriksmonteret; skal specificeres ved bestilling af køleskabet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Komplet SS-skuffesæt |
| Kapacitet (engelsk) | 51,1 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 1447 L |
| Skuffer | Rustfrit stål |
| Antal skuffer | 12 |
| Til brug med (udstyr) | 51 kubikfod (1447L) køleskabe og frysere |