Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rullebase
Artikelnummer. 10105862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Tilbehør, rullebase
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10105862
Brand: Thermo Scientific™ 1900063
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få maksimal fleksibilitet til din inkubator eller miljøkammer med disse Thermo Scientific™ Inkubator og miljøkammer tilbehør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rullebase til DH-modeller: med 2 låsehjul, 2 nivelleringsfødder; 23/4 in.H
Belysning LED
Type Tilbehør, rullebase