Få mere at vide
asecos™ Rullestativ med skærkant
Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk):
450,00 mm
880,00 mm
Beskrivelse
- Rullestativ til nem og sikker opbevaring
- Stål Cutting Edge for nem adskillelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Type | Spild Kit Dispenser |
| Længde (engelsk) | 34,65 tommer. |
| Længde (metrisk) | 880.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 34,65 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 880,00 mm |
| Højde (engelsk) | 24,80 tommer. |
| Højde (metrisk) | 630.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 18.30 lb. |
| Vægt (metrisk) | 8.3 kg |