Få mere at vide
Brady™ Rullemarkører
Artikelnummer. p-8001670
Vis tekst:
Eau
Eau incendie
Luft
Vapeur
Dimensioner (L x B x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Højde (metrisk) tegn:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11755573
Brand: Brady™ 226384
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på blå
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Luft
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Sprog fransk
nr. pr. pakke 220 Mærker/Rul
Mængde 220 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +284 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +140 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0047 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.119 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 100 mm
Dimensioner (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Længde (engelsk) 108.27 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 5,91 tommer.
Højde (engelsk) tegn 0,51 tommer
Højde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) tegn 13 mm
Alternativt varenummer PMFL-AIR-BL4-RLL090